Learn More
6-Methyl Chrysene, TRC
Artikelnummer. 30472719
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472719 100 mg 100 Milligramm
30467355 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30472719 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265140100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1705-85-7
Summenformel C19 H14
Molekulargewicht (g/mol) 242.31
Synonym Chrysene, 6-methyl-, 6-Methylchrysene
IUPAC-Name 6-methylchrysene
SMILES Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylchrysene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
Formelmasse 242.1096
Reinheit (%) >95%