Learn More
6-Methyl-Imatinib, TRC
Artikelnummer. 30483260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483260 25 mg 25 Milligramm
30467825 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21434025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl Imatinib
CAS 1032314-85-4
Summenformel C30 H33 N7 O
Menge 25 mg
Synonym N-[4-Methyl-3-[[4-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, N-[5-[4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoylamino]-2-methylphenyl]-4-(6-methylpyridin-3-yl)-2-pyrimidineamine, N-(4-Methyl-3-((4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
InChI-Formel InChI=1S/C30H33N7O/c1-21-4-11-26(18-28(21)35-30-31-13-12-27(34-30)25-8-5-22(2)32-19-25)33-29(38)24-9-6-23(7-10-24)20-37-16-14-36(3)15-17-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,33,38)(H,31,34,35)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc(C)nc5)c3)CC1
IUPAC-Name N-[4-Methyl-3-[[4-(6-Methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]-4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 507.629
Formelmasse 507.275