Learn More
6-Methylchromon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441650 5 g 5 Gramm
11431650 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441650 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27002.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38445-23-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38445-23-7
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.172
MDL-Nummer MFCD00218598
InChI-Schlüssel HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylchromone, 6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methylchromone hydrate, chromone, 6-methyl, acmc-20aly0, 6-methyl-4h-chromen-4-one #, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methyl
PubChem CID 594810
IUPAC-Name 6-Methylchromen-4-on
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylchromone
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 5 g
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%