Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methylchromone hydrate |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 70°C to 75°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 6-methyl-4H-chromen-4-one |
| Mehr anzeigen |