Learn More
6-Methylchromonhydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10545833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10545833
Marke: Thermo Scientific Acros 373020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 207511-19-1
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00209598
InChI-Schlüssel HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylchromone hydrate, 6-methyl-4h-chromen-4-one hydrate, 6-methylchromen-4-one hydrate, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one-water 1/1
PubChem CID 16212708
SMILES CC1=CC=C2OC=CC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylchromone hydrate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 78.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,5% naoh solution,,ethylacetate,alcohol
IUPAC-Name 6-methyl-4H-chromen-4-one
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver