Learn More
6-Methylcumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453977 50 g -
11384639 100 g 100 Gramm
11463977 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19382.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-48-8 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-48-8
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00006875
InChI-Schlüssel FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylcoumarin, 6-methylbenzopyrone, 6-methyl-2h-chromen-2-one, toncarine, 6-methyl coumarin, methyl coumarin, 6-methylcoumarinic anhydride, coumarin, 6-methyl, 6-methyl-1,2-benzopyrone, 6-methylcumarin
PubChem CID 7092
ChEBI CHEBI:563586
IUPAC-Name 6-Methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylcoumarin
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Siedepunkt 303°C (725 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 4222
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%