Learn More
6-Methylheptan-2,4-Dion, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491003 10 g 10 Gramm
11374639 2 g 2 Gramm
11401013 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13373.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3002-23-1 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
6-Methylheptane-2,4-dione, is used as a multipurpose intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methylheptan-2,4-Dion, wird als Mehrzweckintermediär verwendet. Ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese in der pharmazeutischen Industrie verwendet wird
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2–8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3002-23-1
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00008939
InChI-Schlüssel IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2,4-heptanedione, isovalerylacetone, 2,4-heptanedione, 6-methyl, unii-o97vug08ub, 6-methylheptan-2,4-dione, o97vug08ub, nsc94, nsc 94, acmc-1ct2p, 6-methyl-2,4-heptandione
PubChem CID 76354
IUPAC-Name 6-Methylheptan-2,4-Dion
SMILES CC(C)CC(=O)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylheptane-2,4-dione
Dichte 0.919
Siedepunkt 183°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 10 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1751122
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) ≥98%