Learn More
6-Methylimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10120932 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10772113 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10432474 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10120932 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00015CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 77628-51-4
Summenformel C7H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.20
MDL-Nummer MFCD02083132
InChI-Schlüssel VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
PubChem CID 329979
IUPAC-Name 6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 97%