Learn More
(+/-)-6-Methylnikotin, TRC
Artikelnummer. 30471596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471596 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30471596 Lieferant Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3232555MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (+/-)-6-Methylnicotine
CAS 101540-79-8
Summenformel C11 H16 N2
Menge 5 mg
Synonym Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, rac-6-Methylnicotine, (±)-6-Methylnicotine
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1
SMILES CN1CCC[C@H]1c2ccc(C)nc2
IUPAC-Name 2-Methyl-5-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
Formelmasse 176.1313