Learn More
6-Methylnicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11332766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08877.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3222-47-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
6-Methylnicotinic acid is an intermediate of the drug etoricoxib (a non- steroidal anti-inflammatory drug for the treatment of arthritis and osteoarthritis). It is also used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methylnicotinsäure ist ein Zwischenprodukt des Medikaments Etoricoxib (ein nicht-steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel zur Behandlung von Arthritis und Arthrose). Es wird auch als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3222-47-7
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00006341
InChI-Schlüssel RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 6-methyl nicotinic acid, 2-methylpyridine-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-5-pyridine carboxylic acid, 6-methylnicotinate, 6-methylnicotinicacid, pubchem1218
PubChem CID 137860
IUPAC-Name 6-Methylpyridin-3-Carbonsäure
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylnicotinic acid
Schmelzpunkt 210°C to 215°C
Menge 1 g
Beilstein 112049
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%