Learn More
6-Methylpyridin-3-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15254348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
15254348 1 g 1 Gramm
15264348 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15254348 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454390010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 610768-32-6 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610768-32-6
Summenformel C12H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.09
MDL-Nummer MFCD08669608
InChI-Schlüssel JEECGGXGHJUYMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-picoline-5-boronic acid pinacol ester, 6-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-picoline-5-boronic acid pinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-picoline-5-boronic acidpinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid pinacolate
PubChem CID 16414272
IUPAC-Name 2-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
SMILES CC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Chemischer Name oder Material 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.