Learn More
6-Methylchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354639
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21892.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
6-Methylquinoline can be used as primary carbon source in culture of Pseudomonas putida QP1. 6-Methylquinoline was used in the synthesis of fluorescent halide-sensitive quinolinium dyes and fluorescent probes for determination of chloride in biological systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methylchinolin kann als primäre Kohlenstoffquelle in der Kultur von Pseudomonas putida QP1 verwendet werden. 6-Methylchinolin wurde zur Synthese von fluoreszierenden Halogenid-empfindlichen Chinoliniumfarbstoffen und fluoreszierenden Sonden zur Bestimmung von Chlorid in biologischen Systemen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-62-3
Summenformel C10H9N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00006804
InChI-Schlüssel LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
PubChem CID 7059
IUPAC-Name 6-Methylchinolin
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylquinoline
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.066
Siedepunkt 257°C to 259°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.615
Menge 5 g
Beilstein 110336
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.