Learn More
6-(Methylthio)purin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10328460 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10328460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.30 €
    73.65 € / 1 Gramm
    Sparen 10.65 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Methylthio)purine
Namenshinweis 98%
CAS 50-66-8
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 219.0°C to 223.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N4S
MDL-Nummer MFCD00005576
Menge 1 g
Synonym 6-methylthio purine, 6-methylmercaptopurine, 6-methylthiopurine, 1h-purine, 6-methylthio, 6-methyl mp, purine, 6-methylthio, s-methyl-6-mercaptopurine, 6-methylsulfanyl-9h-purine, unii-6v404dv25o, thiopurine s-methylether
InChI-Schlüssel UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-Name 6-(Methylsulfanyl)-7H-purin
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
PubChem CID 5778
ChEBI CHEBI:28279
Formelmasse 166.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver