Learn More
6-Methyluracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027441
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471227 100 g 100 Gramm
11481227 500 g -
11491227 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11471227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24191.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-48-2 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-48-2
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD00006028
InChI-Schlüssel SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyluracil
Schmelzpunkt 317°C to 320°C
Menge 100 g
Beilstein 115647
Merck Index 14,6133
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 97%