Learn More
6-Methyluracil, TRC
Artikelnummer. 30132859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132859 50 g 50 Gramm
30005159 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132859 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33816050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-48-2
Summenformel C5 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Synonym 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 6-methyl- (8CI), 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 6-Methylpyrimidine-2,4-diol, 6-Methyluracil, AWD 23-15, K 4, NSC 9456, Pseudothymine
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyluracil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formelmasse 126.0429
Reinheit (%) >95%