Learn More
6-Monoamino-Beta-Cyclodextrin, TRC
Artikelnummer. 30470629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470629 10 mg 10 Milligramm
30465707 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM52481310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29390-67-8
Summenformel C42H71NO34
Molekulargewicht (g/mol) 1134
Synonym 6A-Amino-6A-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxy-beta-cyclodextrin, 6-Amino-6-deoxycyclomaltoheptaose, 6-Deoxy-6-amino-beta-cyclodextrin, 6-Monoamino-6-monodeoxy-beta-cyclodextrin, 6-Monodeoxy-6-monoamino-beta-cyclodextrin, Mono(6-amino-6-deoxy)-beta-cyclodextrin, Mono(6-deoxy-6-amino)-beta-cyclodextrin
SMILES NC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Monoamino-beta-cyclodextrin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C42H71NO34/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-42,44-63H,1-7,43H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Formelmasse 1133.3857