Learn More
6-Morpholin-4-Ylpyridazin-3-Carbonsäure-Hydrochlorid-Hydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753717 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10046724 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10650096 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753717 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. CC77751CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1192758-40-9
Summenformel C9H14ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 263.678
InChI-Schlüssel VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
IUPAC-Name 6-Morpholin-4-ylpyridazin-3-carbonsäure;hydrat;hydrochlorid
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 245.67
Reinheit (%) 97%