Learn More
6-Morpholino--pyridinylisothiocyanat,3-pyridinylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089211
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10089211 250 mg 250 Milligramm
10089221 1 g 1 Gramm
10284524 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10089211
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC17507CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 52024-29-0
Summenformel C10H11N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 221.278
MDL-Nummer MFCD03086114
InChI-Schlüssel VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
PubChem CID 2776464
IUPAC-Name 4-(5-Isothiocyanatopyridin-2-yl)morpholin
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 221.28
Reinheit (%) 97%