Learn More
6-Morpholino--pyridinylisothiocyanat,3-pyridinylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 221.28 |
| Reinheit (%) | 97% |