Learn More
6-Morpholinopyridin-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10600274 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10235754 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600274 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38304DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 857283-88-6
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD08271893
InChI-Schlüssel PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525735
IUPAC-Name 6-(morpholin-4-yl)pyridine-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%