Learn More
6-(N-Boc-methylamino)-5-methylpyridin-3-boronsäurepinakolester, 95 %
Artikelnummer. 15457695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457695 250 mg 250 Milligramm
11421750 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457695 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27500.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1032758-82-9
Summenformel C18H29BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 348.25
MDL-Nummer MFCD09037485
InChI-Schlüssel FZESGBZQXNHCBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-boc-methylamino-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-n-boc-methylamino-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl methyl 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, methyl 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-methyl-n-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 6-tert-butyloxycarbonyl-methylamino-5-methylpyridine-3-boronic acid, methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butylester
PubChem CID 44755181
IUPAC-Name Tert-Butyl N-Methyl-N-[3-Methyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin-2-yl]Carbamat
SMILES CN(C(=O)OC(C)(C)C)C1=C(C)C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(N-Boc-methylamino)-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 250 mg
Formelmasse 348.25
Reinheit (%) 95%