Learn More
6-Nitro-1,3-Dihydroisobenzofuran-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10799035 50 g 50 Gramm
10255864 10 g 10 Gramm
10250405 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10799035 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08350EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 610-93-5
Summenformel C8H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.13
MDL-Nummer MFCD00033529
InChI-Schlüssel RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
IUPAC-Name 6-Nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 179.13
Reinheit (%) 97%