Learn More
6-Nitro-1-pyrenol, TRC
Artikelnummer. 30008889
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008889 100 mg 100 Milligramm
30008255 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN519985100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1767-28-8
Summenformel C16 H9 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 263.25
Synonym 1-Pyrenol, 6-nitro-, 6-Nitro-1-pyrenol, 1-Nitro-6-hydroxypyrene, 1-Nitropyren-6-ol, 6-Hydroxy-1-nitropyrene, 1-Hydroxy-6-nitropyrene
IUPAC-Name 6-nitropyren-1-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3c(ccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-1-pyrenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-1-5-11-13(17(19)20)7-3-9-2-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H
Formelmasse 263.0582
Reinheit (%) >95%