Learn More
6-Nitro-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Nitro-1H-indazole |
| Schmelzpunkt | 179°C to 182°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 7812 |
| Formelmasse | 163.14 |
| Reinheit (%) | 97% |