Learn More
6-Nitro-2(3H)-Benzoxazolon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302999 1 g 1 Gramm
11312999 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27796.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4694-91-1 | C7H4N2O4 | 180.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4694-91-1
Summenformel C7H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.119
MDL-Nummer MFCD00463755
InChI-Schlüssel JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 78419
IUPAC-Name 6-Nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone
Schmelzpunkt 244°C to 249°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.12
Reinheit (%) 98%