Learn More
6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466787 250 mg 250 Milligramm
15456787 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33900.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28226-22-4 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28226-22-4
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.163
MDL-Nummer MFCD07698591
InChI-Schlüssel GZAJZBARYACGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-6-nitro, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-nitro, 6-nitro-2,3-dihydrobenz-1,4-oxazine, 6-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4 benzoxazine, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronicacid,pinacolester
PubChem CID 7062225
IUPAC-Name 6-Nitro-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
SMILES C1COC2=C(N1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 250 mg
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 97%