Learn More
6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]chinoxalin-2,3-dion, Dinatriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione','Disodium S |
| CAS | 479347-86-9 |
| Summenformel | C12 H6 N4 O6 S . 2 Na |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide','1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-','sodium salt (1:2), Benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide','1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-','disodium salt (9CI), NBQX disodium, 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione Disodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8N4O6S.2Na/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c3nc([O-])c([O-])nc3cc(c12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Dinatrium;6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]chinoxalin-2,3-diolat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 380.24 |
| Formelmasse | 379.9803 |