Learn More
6-Nitrobenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30465795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465795 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4935805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitrobenzothiazole
CAS 2942-06-5
Summenformel C7H4N2O2S
Menge 5 g
Synonym NSC 170646
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
IUPAC-Name 6-nitro-1,3-benzothiazol
Molekulargewicht (g/mol) 180.18
Formelmasse 179.9993