Learn More
6-Nitrocumarin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492517 5 g 5 Gramm
11402527 25 g 25 Gramm
11412527 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14792.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2725-81-7 | C9H5NO4 | 191.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2725-81-7
Summenformel C9H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 191.142
MDL-Nummer MFCD00016973
InChI-Schlüssel RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75944
IUPAC-Name 6-Nitrochromen-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitrocoumarin
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 166079
Synonym 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) ≥98%