Learn More
6-Nitroindol-2 -Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429478 250 mg 250 Milligramm
15409478 1 g 1 Gramm
15419478 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63032.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10242-00-9
Summenformel C9H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.157
MDL-Nummer MFCD02664466
InChI-Schlüssel JIXJNWVLWQQNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-nitro, 6-nitro-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-nitro, 6-nitroindol-2-carboxylic acid
PubChem CID 4714997
IUPAC-Name 6-Nitro-1H-indol-2-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])NC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitroindole-2-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 206.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest