Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Nitrophthalide |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 610-93-5 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 140°C to 145°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |