Learn More
6-Nitrophthalid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424287
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424287 25 g 25 Gramm
11404287 1 g 1 Gramm
11414287 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20375.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 610-93-5 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-93-5
Summenformel C8H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.13
MDL-Nummer MFCD00033529
InChI-Schlüssel RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
IUPAC-Name 6-Nitro-3H-2-Benzofuran-1-on
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Nitrophthalide
Schmelzpunkt 140°C to 146°C
Menge 25 g
Formelmasse 179.13
Reinheit (%) 97%