Learn More
6-Nitropiperonylalkohol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413657 25 g 25 Gramm
11403657 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18140.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15341-08-9 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
6-Nitropiperonyl alcohol is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Nitropiperonylalkohol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet. Wird auch als biochemische Substanz für die Proteomikforschung verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15341-08-9
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.15
MDL-Nummer MFCD00005825
InChI-Schlüssel LJXBRPHBDWIHPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitropiperonyl alcohol, 6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 3,4-methylenedioxy-6-nitrobenzyl alcohol, 6-nitro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol, 1,3-benzodioxole-5-methanol,6-nitro, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 6-nitro, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol #
PubChem CID 519111
IUPAC-Name (5-Nitro-2H-1,3-benzodioxol-4-yl)methanol
SMILES OCC1=C2OCOC2=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Nitropiperonyl alcohol
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Menge 25 g
Beilstein 13749
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) ≥98%