Learn More
6-Nitropyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 170°C to 173°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 168.11 |
| Reinheit (%) | 97% |