Learn More
MedChemExpress 6″-O-Malonylgenistin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Natural Products |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Synonym | Malonylgenistin ∣ Genistin malonate |
| CAS | 51011-05-3 |
| Molekulargewicht | 518.42 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (192.89 mM; Need ultrasonic) |
| Ziel | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |