Learn More
6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491729
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491729 1 g -
16489997 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491729 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18593
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin is a cellular cholesterol modifier which can form soluble inclusion complex with cholesterol.
6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin is a cellular cholesterol modifier which can form soluble inclusion complex with cholesterol.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin
CAS 104723-60-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C54H90O45
Menge 1 g
Synonym 6-O-alpha-D-Maltosyl-beta-cyclodextrin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : ≥ 60.5 mg/mL (41.46 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OC[C@H]3O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](CO)O[C@H](O6)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6[C@@H](CO)O%10)[C@@H](CO)O9)[C@@H](CO)O8)[C@H](O)[C@H]7O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 1459.27
Formelmasse 1459.27
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid