Learn More
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459796 5 g 5 Gramm
11449796 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20289.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27372-38-9
Summenformel C5H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.114
MDL-Nummer MFCD00052030
InChI-Schlüssel VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
PubChem CID 99621
IUPAC-Name 6-Oxo-4,5-Dihydro-1H-Pyridazin-3-Carbonsäure
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 196°C to 198°C
Menge 5 g
Formelmasse 142.12
Reinheit (%) 97%