Learn More
6-Phenoxy-3-pyridinamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10292392 1 g 1 Gramm
10314282 10 g 10 Gramm
10321825 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10292392 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19614DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25194-67-6
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
MDL-Nummer MFCD01692449
InChI-Schlüssel DETKIRMPBJPJRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenoxy-3-pyridinamine, 3-amino-6-phenoxypyridine, 5-amino-2-phenoxypyridine, pyridine, 5-amino-2-phenoxy, 6-phenoxypyridine-3-amine, 3-pyridinamine,6-phenoxy, 3-pyridinamine, 6-phenoxy, 6-phenoxy-pyridin-3-ylamine, 6-phenoxy-3-pyridylamine, 2-phenoxy-5-aminopyridine
PubChem CID 212856
IUPAC-Name 6-Phenoxypyridin-3-Amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phenoxy-3-pyridinamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 95%