Learn More
6-Phenoxynicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Phenoxynicotinic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 215.21 |
| Reinheit (%) | 97% |