missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SF3B14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16810074 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16810074 20 μL 20 Mikroliter
16800074 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16810074 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 123791AP20UL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SF3B14 encodes a 14 kDa protein subunit of the splicing factor 3b complex. Splicing factor 3b associates with both the U2 and U11/U12 small nuclear ribonucleoprotein complexes (U2 snRNP) of spliceosomes. This 14 kDa protein interacts directly with subunit 1 of the splicing factor 3b complex. This 14 kDa protein also interacts directly with the adenosine that carries out the first transesterification step of splicing at the pre-mRNA branch site.

Spezifikation

Antigen SF3B14
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen SF3B6
Gen-Zugriffsnummer P59708, Q9Y3B4
Gen-Alias CGI 110, HSPC175, Ht006, P14, SAP14, SF3b 14 kDa subunit, SF3B14, SF3B14a
Gensymbole SF3B6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SF3B14 Fusion Protein Ag3045
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100365504, 51639, 66055
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.