Learn More
6-Phenoxypyridin-3-Amin, TRC
Artikelnummer. 30410074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410074 1 g 1 Gramm
30412683 100 mg -
30423772 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3188981G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25194-67-6
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.2
Synonym 6-Phenoxy-3-pyridinamine, 2-Phenoxy-5-aminopyridine, 3-Amino-6-phenoxypyridine, 5-Amino-2-phenoxypyridine
IUPAC-Name 6-Phenoxypyridin-3-Amin
SMILES Nc1ccc(Oc2ccccc2)nc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phenoxypyridin-3-amine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N2O/c12-9-6-7-11(13-8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,12H2
Formelmasse 186.0793