Learn More
6-Phenyl-2-Thiouracil, TRC
Artikelnummer. 17983435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983435 1 g 1 Gramm
17961535 50 mg 50 Milligramm
17972875 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3371051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36822-11-4
Summenformel C10 H8 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 204.248
Synonym Uracil, 6-phenyl-2-thio- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 6-Phenyl-2-thiouracil, 6-Phenylthiouracil, Fenucil, NSC 163991, NSC 42600
IUPAC-Name 6-Phenyl-2-Sulfanyliden-1H-Pyrimidin-4-eins
SMILES O=C1NC(=S)NC(=C1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phenyl-2-thiouracil
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
Formelmasse 204.0357