Learn More
6-Phenylnicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10306404 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10011174 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306404 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC21104CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 63056-20-2
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD03086130
InChI-Schlüssel HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 2764562
IUPAC-Name 6-Phenylpyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phenylnicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%