Learn More
6-Phenylphenathridin-3,8-diamin, TRC
Artikelnummer. 30414545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414545 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3358601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Phenylphenathridine-3,8-diamine
CAS 52009-64-0
Summenformel C19 H15 N3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
SMILES Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
IUPAC-Name 6-Phenylphenanthridin-3,8-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
Formelmasse 285.1266