Learn More
6-Piperidinonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641435
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10641435 250 mg 250 Milligramm
10112882 1 g 1 Gramm
10653085 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10641435
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07044CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 120800-50-2
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.25
MDL-Nummer MFCD03791231
InChI-Schlüssel QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl nicotinic acid, 6-piperidinonicotinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-piperidin-1-ylnicotinic acid, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-20alxo, 6-piperidin-1-yl nicotinicacid, 6-piperidylpyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 2794761
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Piperidinonicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-ylpyridin-3-carbonsäure
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%