Learn More
6-Piperidinonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10653085 5 g 5 Gramm
10641435 250 mg 250 Milligramm
10112882 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653085 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07044DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 120800-50-2
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.25
MDL-Nummer MFCD03791231
InChI-Schlüssel QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl nicotinic acid, 6-piperidinonicotinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-piperidin-1-ylnicotinic acid, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-20alxo, 6-piperidin-1-yl nicotinicacid, 6-piperidylpyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 2794761
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Piperidinonicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-ylpyridin-3-carbonsäure
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%