Learn More
6-Piperidinonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Piperidinonicotinic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 6-Piperidin-1-ylpyridin-3-carbonsäure |
| Formelmasse | 206.24 |
| Reinheit (%) | 97% |