Learn More
(6-Piperidinopyrid-2-yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3484508
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245274 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10680454 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10245274
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC38109CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-07-5
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.262
MDL-Nummer MFCD08690242
InChI-Schlüssel WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
PubChem CID 18525733
IUPAC-Name (6-Piperidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 97%