Learn More
6-Piperidinpyridin-2-Carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10748065 250 mg 250 Milligramm
10544194 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748065 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38104CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 859850-71-8
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.246
MDL-Nummer MFCD08543443
InChI-Schlüssel CFKVMXWXARUDQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl picolinaldehyde, 6-piperidinopyridine-2-carbaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-6-piperidin-1-yl pyridine, 6-piperidylpyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18525732
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-ylpyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Piperidinopyridine-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%