Learn More
6-Piperidinopyridin-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662675
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10662675 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10119682 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10662675
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC38101CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 868755-50-4
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.25
MDL-Nummer MFCD08435860
InChI-Schlüssel ZBNWTBPSTOBOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 6-piperidin-1-yl picolinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 1-6-carboxypyridin-2-yl piperidine, 6-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18524421
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-ylpyridin-2-Carbonsäure
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%